Learn More
SHOWA™ Guanti 874 Best™ Butyl II
Unsupported butyl chemical resistant gloves offer protection against highly corrosive acids, ketones, and esters.
Marca:  SHOWA™ 874-07S
48.17 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 13117284
  • 50.70€ / 1 paio
Spedizione stimata: 19-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Butyl rubber
  • High permeation resistance to gases and water vapors
  • Unlined, rolled cuff
  • Available in smooth or rough grip
  • Unsupported
  • Thin construction for better dexterity
Specifica
Specifica
EN 388
Nero
Butyl
14 mil
EN 388:0010X
BIK
produzione, manipolazione di chetoni, alcol, agenti nervosi, settore militare, sicurezza nazionale, abbigliamento di livello A, materiali pericolosi
Rough
874R-07
35.5 cm
Cat III, CE 0299
Yes
7
0.35 mm
Type B
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Arrotolati
Unlined
14 in.