Learn More
SHOWA™ Guanti 874 Best™ Butyl II
Unsupported butyl chemical resistant gloves offer protection against highly corrosive acids, ketones, and esters.
46.50€ - 97.45€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 388 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | Cat III, CE 0299 |
Colore | Nero |
Latex Free | Yes |
Materiale | Butyl |
Codice del prodotto | Marca | Size | Grip Design | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Grip Design | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13117284
|
SHOWA™
874-07S |
7 | Rough |
50.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13171824
|
SHOWA™
874R-08M |
8 | Rough |
48.35€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13127554
|
SHOWA™
874-09L |
9 | Rough |
54.85€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13111714
|
SHOWA™
874-10XL |
10 | Rough |
97.45€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13147943
|
SHOWA™
874-11XXL |
11 | Rough |
52.90€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13171864
|
SHOWA™
874-07 |
7 | Smooth |
46.50€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12980655
|
SHOWA™
874-08M |
8 | Smooth |
54.85€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13167893
|
SHOWA™
874-09L |
9 | Smooth |
46.50€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13141714
|
SHOWA™
874-10XL |
10 | Smooth |
46.50€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11969628
|
SHOWA™
8635712 |
9 | Rough |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Butyl rubber
- High permeation resistance to gases and water vapors
- Unlined, rolled cuff
- Available in smooth or rough grip
- Unsupported
- Thin construction for better dexterity
Specifica
EN 388 | |
Nero | |
Butyl | |
0.35 mm | |
Type B | |
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection | |
Arrotolati | |
14 in. |
Cat III, CE 0299 | |
Yes | |
14 mil | |
EN 388:0010X | |
BIK | |
produzione, manipolazione di chetoni, alcol, agenti nervosi, settore militare, sicurezza nazionale, abbigliamento di livello A, materiali pericolosi | |
Unlined | |
35.5 cm |