Learn More
SHOWA™ Guanti 874 Best™ Butyl II
Unsupported butyl chemical resistant gloves offer protection against highly corrosive acids, ketones, and esters.
Marca: SHOWA™ 874-09L
25.17 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21641" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06840kg
Descrizione
- Butyl rubber
- High permeation resistance to gases and water vapors
- Unlined, rolled cuff
- Available in smooth or rough grip
- Unsupported
- Thin construction for better dexterity
Specifica
EN 388 | |
Nero | |
Butyl | |
14 mil | |
EN 388:0010X | |
BIK | |
produzione, manipolazione di chetoni, alcol, agenti nervosi, settore militare, sicurezza nazionale, abbigliamento di livello A, materiali pericolosi | |
Smooth | |
874-09 | |
35.5 cm |
Cat III, CE 0299 | |
Yes | |
9 | |
0.35 mm | |
Type B | |
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection | |
Arrotolati | |
Unlined | |
14 in. |