Learn More
Fisherbrand™ Beta Shields
Cleaver Scientific radiation shielding for protection from Beta radiation.
356.00€ - 487.00€
Specifica
Product Type Beta Shield
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
12367177
Vedere i documenti
Fisherbrand™
CSR-S1T
15° Angle
356.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12347177
Vedere i documenti
Fisherbrand™
CSR-S1OT
45° Angle
487.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Beta Shield - Small Fixed 15° Angle - Curved Base 30 x 45cm
  • Supplied in small, medium and large sizes and with a 15cm-deep curved base for use with safety trays, or a 30x30cm flat base for under-the-bench protection
  • A range of angles offers increased manoeuvrability, while clear optical acrylic aids visualisation
  • Radiation shielding Cleaver Scientific for protection from Beta radiation, shield, fixed 15 degree angle, curved base, dimensions 450h x 300w x 150d mm
Specifica
Specifica
Beta Shield
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Beta Shields