Learn More
beta-Sitosterol, with ca. 10% campesterol, ca. 75% beta-sitosterol, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11964641
beta-Sitosterol, with ca. 10% campesterol, ca. 75% beta-sitosterol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11964641
500 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Codice prodotto. 11964641
Marca: Thermo Scientific Acros 132725000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico β-Sitosterol
CAS 83-46-5
Colore White
Perdita all'essiccatura 3.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C29H50O
Quantità 500 g
Condizione di rotazione specifica − 28.00 (20.00°C c=2,CHCl3)
Rotazione specifica -24° to -32° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3) Typically
Sinonimo beta-sitosterol, sitosterol, cupreol, quebrachol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
InChI Key KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
SMILES CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
IUPAC Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Weight (g/mol) 414.718
PubChem CID 222284
ChEBI CHEBI:27693
Peso formulazione 414.7
Percent Purity ≥75%
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0450466 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/02/2024 Catalog Number132721000,132725000,132720050
Numero di lottoA0421663 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number132721000,132725000,132720050
Numero di lottoA0403942 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/01/2021 Catalog Number132721000,132725000,132720050
Numero di lottoA0366899 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/06/2020 Catalog Number132721000,132725000,132720050
Titolo del prodotto
beta-Sitosterol, with ca. 10% campesterol, ca. 75% beta-sitosterol, Thermo Scientific Chemicals >