Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Marca:  Thermo Scientific™ 71503-054630
757.71 EUR valido fino al 2025-03-14
Usa il codice promo "24142" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10270805
  • 805.38€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Pore size suitable for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Colonna analitica
LC/MS, APCI
3 μm
150 Å
L1
Beta
13%
4.6 mm
50 mm
2 to 12
200 m²/g
C18
Silica
A fase inversa
A fase inversa