Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
727.26€ - 918.79€
Specifica
Formato colonna | Analytical Column |
---|---|
Da utilizzare con | LC/MS, APCI |
Dimensione particelle | 3 μm |
pH | 2 to 12 |
Dimensione del poro | 150 Å |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10487994
|
Thermo Scientific™
71503-034630 |
30 mm | 4.6 mm |
805.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10210765
|
Thermo Scientific™
71503-052130 |
50 mm | 2.1 mm |
843.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10456694
|
Thermo Scientific™
71503-054030 |
50 mm | 4 mm |
805.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10270805
|
Thermo Scientific™
71503-054630 |
50 mm | 4.6 mm |
805.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10426684
|
Thermo Scientific™
71503-102130 |
100 mm | 2.1 mm |
916.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10477483
|
Thermo Scientific™
71503-104630 |
100 mm | 4.6 mm |
875.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10360744
|
Thermo Scientific™
71503-152130 |
150 mm | 2.1 mm | N/A | |||||
10291235
|
Thermo Scientific™
71503-154630 |
150 mm | 4.6 mm |
918.79€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- Pore size suitable for small molecules, peptides and protein digests
- Superb pH stability
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Analytical Column | |
3 μm | |
150 Å | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
LC/MS, APCI | |
2 to 12 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13% | |
Yes |