Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Javelin™ Guard Columns
Offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
444.00€ - 491.93€
Specifica
Dimensione particelle | 5 μm |
---|---|
Fase stazionaria | BetaBasic 18 |
Product Line | Beta |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11508730
|
Thermo Scientific™
71505-014006 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
491.93€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11563251
|
Thermo Scientific™
71505-022106 |
2.1 mm | 20 mm | 5 μm |
491.93€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11588720
|
Thermo Scientific™
71505-012106 |
2.1 mm | 10 mm | 5 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
- Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
- 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
- Superb pH stability
Order Info
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your Customer Service Representative for more information.
Specifica
5 μm | |
BetaBasic 18 | |
Beta |