Learn More
BINDER™ BF 115 Standard Incubator, 114 L
GREENER_CHOICE
The BF 115 Standard Incubator is suitable for all gentle incubation applications, particularly under a full load and large batch throughputs. This incubator is extremely homogeneous and has quick recovery times.
Marca:  BINDER™ 9010-0315
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15672116
  • 3070.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Temperature range from ambient temperature plus 8°C up to 100°C
  • High temperature accuracy thanks to APT.line™ technology
  • Forced convection
  • Controller with LCD display
  • Electromechanical control of the exhaust air flap
  • Ergonomic handle design
  • Inner door made of tempered safety glass
  • 2 chrome-plated racks
  • Stackable
  • Class 3.1 integrated temperature safety device (DIN 12880) with visual alarm
  • USB port for recording data
  • Without humidity control
Specifica
Vedi altri risultati
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
BINDER™ BF 115 Standard Incubator, 114 L > Capacity: 114 L