Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequencing Buffer
This sequencing buffer is optimized for use with BigDye™ Terminator v1.1 and v3.1 Cycle Sequencing Kits.
Marca:  Applied Biosystems™ 4336699
1690.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22915" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03860kg
Codice prodotto. 15939182
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Optimized for use with BigDye™ Terminator Cycle Sequencing Kits
Order Info
Each
Specifica
Specifica
Sequencing Buffer
Store at 2°C to 8°C.
Standard Sequencing
Sequencing Buffer
Room Temperature
5X
GeneAmp 9700, Veriti Thermal Cycler, 3500 Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer
BigDye™ Terminator, BigDye™
28 mL
Liquid
Offerte speciali
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.