Learn More
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™ Purification Kit
The BigDye XTerminator™ Purification Kit is a fast, simple purification method for DNA sequencing reactions that removes unincorporated BigDye™ terminators and salts.
Marca: Applied Biosystems™ 4376486
Includes: 2 mL XTerminator™ Solution (store at 4°C), 9 mL SAM™ Solution (store at room temperature or 4°C)
Descrizione
- Eliminate liquid transfer - Use a single plate
- Obtain complete dye blob removal
- Stabilize the samples before analysis
- Improve your sequencing workflow
- Perform manual or automated protocols
- Get rapid, reliable, and reproducible results
Order Info
Each
Specifica
2 mL XTerminator™ Solution (store at 4°C), 9 mL SAM™ Solution (store at room temperature or 4°C) | |
Sequencing Products | |
Sequencing | |
100 | |
Purification Kit | |
Wet Ice | |
40 min |
Kit | |
DNA | |
2 Bottles | |
BigDye XTerminator™, BigDye™ | |
100 Preps | |
Sequencing Reactions | |
10 μl |
Sicurezza e movimentazione
- BigDye XTerminator Purification Kit
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: benzene, dowex MR-3mixed ion exchange resin
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2410226 | Certificato di analisi | 25/11/2024 | 4376486 |
2410225 | Certificato di analisi | 25/11/2024 | 4376486 |
2409224 | Certificato di analisi | 14/10/2024 | 4376486 |
2407222 | Certificato di analisi | 17/09/2024 | 4376486 |
2407223 | Certificato di analisi | 29/07/2024 | 4376486 |