Learn More
Emma Safety Footwear Billy Safety Shoes
All purpose safety boot repels acid and oil like an umbrella repels water. Strong, ankle supporting upper fits the foot snugly and comfortably.
Marca:  Emma Safety Footwear MM73084843
Codice prodotto. 15958951
  • 140.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather construction
  • GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
  • Sanitized
Specifica
Specifica
EN ISO 20345:2011
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
43
Laces
Billy
Leather
Steel