Learn More
Emma Safety Footwear Billy Safety Shoes
All purpose safety boot repels acid and oil like an umbrella repels water. Strong, ankle supporting upper fits the foot snugly and comfortably.
140.00€ - 163.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Progettazione | Billy |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15918951
|
Emma Safety Footwear
MM73084839 |
39 |
140.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15928951
|
Emma Safety Footwear
MM73084840 |
40 |
163.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15938951
|
Emma Safety Footwear
MM73084841 |
41 |
140.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15948951
|
Emma Safety Footwear
MM73084842 |
42 |
162.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15958951
|
Emma Safety Footwear
MM73084843 |
43 |
140.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15968951
|
Emma Safety Footwear
MM73084844 |
44 |
140.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15978951
|
Emma Safety Footwear
MM73084845 |
45 |
140.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15988951
|
Emma Safety Footwear
MM73084849 |
49 |
140.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather construction
- GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
- Sanitized
Specifica
EN ISO 20345:2011 | |
Black | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Laces | |
Billy | |
Leather |