Learn More
Hirschmann™ BIO-SILICO™ Silicone Stoppers
Excellent for the cultivation of aerobic microorganisms. Specially processed culture plugs with coarse bubbles for preparation, filling and sterilization of culture media.
Marca: Hirschmann™ 8905922
64.40 EUR valido fino al 2024-08-30
Usa il codice promo "21715" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Coarse pore structure
- Good air permeability
- Chemically and temperature resistant
- Liquid repellent and reusable
Specifica
30 mm | |
Orange | |
18-21 mm | |
18 mm | |
10/Pack | |
18 mm |
BIO-SILICO, N22 | |
Tappo | |
Per la preparazione e la sterilizzazione di terreni di coltura | |
24 mm | |
Silicone |