Learn More
Hirschmann™ BIO-SILICO™ Silicone Stoppers
Excellent for the cultivation of aerobic microorganisms. Specially processed culture plugs with coarse bubbles for preparation, filling and sterilization of culture media.
55.40€ - 77.70€
Specifica
Colore | Orange |
---|---|
Materiale | Silicone |
Product Type | Tappo |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la preparazione e la sterilizzazione di terreni di coltura |
Quantità | 10/Pack |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10057512
|
Hirschmann™
8905915 |
11-14 mm |
55.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10186780
|
Hirschmann™
8905919 |
15-18 mm |
64.80€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10007792
|
Hirschmann™
8905922 |
18-21 mm |
77.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Coarse pore structure
- Good air permeability
- Chemically and temperature resistant
- Liquid repellent and reusable
Specifica
Orange | |
Tappo | |
10/Pack |
Silicone | |
Per la preparazione e la sterilizzazione di terreni di coltura |