Learn More
Hirschmann™ BIO-SILICO™ Silicone Stoppers
Excellent for the cultivation of aerobic microorganisms. Specially processed culture plugs with coarse bubbles for preparation, filling and sterilization of culture media.
Marca: Hirschmann™ 8905915
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
- Coarse pore structure
- Good air permeability
- Chemically and temperature resistant
- Liquid repellent and reusable
Specifica
22 mm | |
Orange | |
11-14 mm | |
11 mm | |
10/Pack | |
14 mm |
BIO-SILICO, N15 | |
Tappo | |
Per la preparazione e la sterilizzazione di terreni di coltura | |
16 mm | |
Silicone |