Learn More
Angelantoni Industrie™ Bioban Microbiological Safety Cabinets
Routinely used in laboratory of microbiology, virology, hematology and cell cultures.
Marca:  Angelantoni Industrie™ ST-003034000
Encompass
Codice prodotto. 13585850
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Working chamber of stainless steel AISI 304L 2B finish
  • Side walls made of tempered safety glass
  • Fluorescent lamp 36w
  • Double inlet centrifugal type fan with external rotor motor and degree of protection IP 55
  • Recirculated air filtration and expulsion carried out with HEPA H14 filters
Compliance
EN12469
Specifica
Specifica
EN 12469
99.995%
Microbiology, Virology, Hematology and Cell Cultures
BIOBAN 48
HEPA H14 Filters
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Angelantoni Industrie™ Bioban Microbiological Safety Cabinets