Learn More
Nitritex™ Camici da laboratorio monouso BioClean-D
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Descrizione
- Open cuff style
- Three pockets
- CleanTough™ Fabric
- Disposable, packaged in bag
- Spunbond Polypropylene
Specifica
Specifica
Product Type | Camice da laboratorio |
Size | Small |
Materiale | Tessuto CleanTough™ |
Stile polso | Apri |
Monouso | Sì |
Sterilità | Non-sterile |
N. di tasche | 3 |
Misura petto (sistema metrico) | 838.2 - 914.4 mm |
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, ASTM F739-12 |
Certifications/Compliance (Europe) | (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 |
Vedi altri risultati |
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Titolo del prodotto
Nitritex™ Camici da laboratorio monouso BioClean-D >