Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Non-Sterile Disposable Coveralls with Collar and Thumb Loop Codice prodotto.: 15248118
Spedizione stimata: 25-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Ansell™ BioClean-D™ Non-Sterile Disposable Coveralls with Collar and Thumb Loop
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15248118
Small, 164 to 170 cm
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Altezza (sistema metrico):
164 to 170 cm
170 to 176 cm
176 to 182 cm
182 to 188 cm
188 to 194 cm
194 to 200 cm
200 to 206 cm
Codice prodotto. 15248118
Marca: Ansell™ BDCCTS
Spedizione stimata: 25-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disposable coverall with thumb loop for secure hold.
  • Low linting, anti-static CleanTough™ Fabric made
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
  • ISO Class 4 compatible
  • Zip front with flap cover
  • Elasticated back, cuffs and ankles
  • Available in sizes ranging from S through 4XL
  • ASTM D6978 05 tested
  • HELMKE drum tested
  • Low-particulate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size Small
Materiale CleanTough™ Fabric
Colore White
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2
Misura petto (sistema imperiale) 33-36 in.
Misura petto (sistema metrico) 84 to 92 cm
Da utilizzare con (applicazione) Controlled and Critical Environments, Production and Manufacturing, Pharmaceutical, Biotechnology, Medical Device, Laboratory and Research
Altezza (sistema imperiale) 5 ft. 4 in. to 5 ft. 6 in.
Altezza (sistema metrico) 164 to 170 cm
Stile BioClean™
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
  • Nitritex Bioclean-D
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto24-3319 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data01/04/2025 Catalog NumberBDCCT-S
Numero di lotto25-0337 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data01/04/2025 Catalog NumberBDCCT-S
Numero di lotto24-2718 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/02/2025 Catalog NumberBDCCT-S
Numero di lotto24-2294 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/02/2025 Catalog NumberBDCCT-S
Numero di lotto24-2170 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/02/2025 Catalog NumberBDCCT-S
Titolo del prodotto
Ansell™ BioClean-D™ Non-Sterile Disposable Coveralls with Collar and Thumb Loop >