Learn More
Ansell BioClean-D™ - Tuta BioClean-D con cappuccio e stivali integrati – Sterile S-BDFC - Sterile
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Sterility: Sterile
Descrizione
- La tuta integrale BioClean-D con cappuccio e stivali integrati è un indumento monouso che offre comfort e protezione dalla testa ai piedi.
- Dotata di cerniera frontale con patta protettiva, cappuccio, zona posteriore, polsini e caviglie elasticizzati e occhielli elastici per i pollici per garantire una tenuta sicura.
- Gli stivali integrati hanno suole antiscivolo per garantire che ogni passo sia sicuro.
Specifica
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
Size | X-Small |
Sesso | Unisex |
Materiale | Flashspun Polyethylene |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Stile vita | Standard |
Ankle Style | Attached Boots, Elastic |
Stile polso | Elastic |
Stile collo | Con cappuccio |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ansell BioClean-D™ - Tuta BioClean-D con cappuccio e stivali integrati – Sterile S-BDFC - Sterile >