Learn More
Ansell BioClean-D™ S-BDSH Drop-down Sterile Coverall with Hood
BIOPHARMA
Sterile drop-down cleanroom coverall features removable tabs for aseptic donning.
323.00€ - 539.00€
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene
Colore White
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15646097
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
S-BDSH-S
Small
539.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15636097
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
S-BDSH-M
Medium
539.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15438210
Vedere i documenti
Ansell
S-BDSH-M
Medium N/A N/A N/A
15626097
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
S-BDSH-L
Large
539.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 16-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15656097
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
S-BDSH-XL
X-Large
539.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15676097
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
S-BDSH-XXL
2X-Large
539.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 11-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15686097
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
S-BDSH-3XL
3X-Large
539.00€
pezzi 15
Spedizione stimata: 11-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15428220
Vedere i documenti
Ansell
S-BDSH-4XL
4X-Large N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
  • Sterile cleanroom coverall with hood features drop-down design technology, preventing needless external surface contact.
  • Equipped with quick-release tabs and internal colored tabs, indicating safe touch points that further ensure aseptic donning.
  • Elastic back, hood, ankles, cuffs.
  • Thumb loops to ensure a secure hold and fit.
  • Antistatic garment is manufactured from low-linting CleanTough™ material to reduce particle contamination risks.
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ansell BioClean-D™ S-BDSH Drop-down Sterile Coverall with Hood