Learn More
Nitritex™ Carta A4 per camere bianche
Prestazioni senza lattice in ambienti critici. La carta Bond per camere sterili Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ è termoresistente e compatibile con ISO Classe 4. Disponibile in 5 colori.
Marca:  Nitritex™ BICP-A4W80
Codice prodotto. 15218168
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Provides sharp, clear reproductions
  • Latex-free and heat-resistant
  • Processed to ensure ISO Class 4 compatibility
  • Manufactured in ISO 9001:2008 registered facilities
  • Lot number included on bag and carton to provide traceability
  • Store in a dry, cool place away from direct sunlight
  • Ideal storage range: 20-70% humidity, 10-40°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
No
297 x 210 mm
210 mm
250 Sheets/Sealed PE Pk.
80 gsm, ± 3 g
Bianco
297 mm
ISO 9001:2015
Cleanroom Bond Paper
A4
Titolo del prodotto
Nitritex™ Carta A4 per camere bianche > Colore: bianco