Learn More
Nitritex™ Carta A4 per camere bianche
Prestazioni senza lattice in ambienti critici. La carta Bond per camere sterili Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ è termoresistente e compatibile con ISO Classe 4. Disponibile in 5 colori.
Marca: Nitritex™ BICP-A4B80
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Provides sharp, clear reproductions
- Latex-free and heat-resistant
- Processed to ensure ISO Class 4 compatibility
- Manufactured in ISO 9001:2008 registered facilities
- Lot number included on bag and carton to provide traceability
- Store in a dry, cool place away from direct sunlight
- Ideal storage range: 20-70% humidity, 10-40°C
Specifica
No | |
297 x 210 mm | |
210 mm | |
Yes | |
250 Sheets/Sealed PE Pk. | |
80 gsm, ± 3 g |
Blue | |
297 mm | |
ISO 9001:2015 | |
Cleanroom Bond Paper | |
A4 |
Titolo del prodotto
Nitritex™ Carta A4 per camere bianche > Colore: Blu