Learn More
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterile Cleanroom Marker Pens
Processed to ensure ISO Class 4 & EU GMP Grade A compatibility. Nitritex™ BioClean Permaflow™ Cleanroom Marker Pens are individually packaged and available with black, blue, or red ink. Double-bagged varieties are available.
5.55€ - 705.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 5.5 in. |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 140 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15298308
|
Nitritex™
S-BPTB-BK1 |
Black | Bagged | N/A | N/A | N/A | |||||
15994841
|
Nitritex™
S-BPFP-BK1 |
Black | Double bagged |
33.35€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15365905
|
Nitritex™
S-BPFP-BL1 |
Blue | Double bagged, Pack of 10 |
33.45€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15278308
|
Nitritex™
S-BPFP-BL1 |
Blue | Double bagged | N/A | N/A | N/A | |||||
15218318
|
Nitritex™
S-BPTB-RD1 |
Red | Bagged | N/A | N/A | N/A | |||||
15904851
|
Nitritex™
S-BPFP-RD1_clean |
Red | Double bagged | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- Super permanent ink in black, blue, or red
- Fade and water resistant
- Quick drying
- Non-toxic
- Alcohol resistant labeling
- Autoseal ink prevents drying
- Store in a dry, cool place away from direct sunlight and fluorescent lighting
- Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
- Processed in an NEBB certified ISO Class 4 cleanroom environment
Specifica
5.5 in. | |
140 mm |
Titolo del prodotto
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterile Cleanroom Marker Pens