Learn More
Ansell™ BioClean Supatac™ Tacky Mats
BIOPHARMA
Ansell™ BioClean Supatac™ Tacky Mats are manufactured from low density polyethylene coated with an antibacterial water based acrylic adhesive.
Marca:  Ansell™ STB3645
143.41 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15248318
  • 240.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 23-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 30 numbered layers
  • Anti-bacterial water based acrylic adhesive
  • Available in variety of sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certifications; Processed in an NEBB certified ISO Class 5 environment
30 Sheets/Mat, 4 Mats/Cs.
0.045 mm ± 0.005 mm
LDPE
91.44 x 114.3 cm (36 x 45 in.)
Anti-bacterial finish
Blue
Offerte speciali
Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.