Descrizione
Controllo affidabile per la massima precisione
- Controllo PID microprocessore con feedback
- Display digitale a LED della temperatura e giri/min (risoluzione 0.1C per la temperatura)
- Visualizzazione della temperatura corrente e della temperatura impostata o della velocità di agitazione contemporaneamente
- Intervallo velocità di agitazione: da 30 a 2000 giri/min
- In caso di cambiamento di viscosità, la funzione di feedback mantiene la velocità normale
- Intervallo temperatura: max. 350°C (662°F)
- La velocità di riscaldamento può essere impostata da 0 a 100% con intervalli dell'1%
Le comode funzionalità offrono un'ottima flessibilità
- Impostare il timer per l'avvio immediato, per il conto alla rovescia o per l'avvio quando la piastra superiore raggiunge il punto di impostazione desiderato
- Impostazione del limite di temperatura configurabile dall'utente
- Blocco della tastiera per una maggiore sicurezza
- Con sonda termica
- Quando collegata l'unità passa automaticamente alla modalità sensore esterno
- Consente il controllo della temperatura del campione durante l'uso
- Fornisce il rilevamento in tempo reale della temperatura del terreno o del campione sul display digitale
- Due fori filettati per le aste di supporto per vari tipi di dispositivi, come sensori di temperatura, termometri, vetreria di laboratorio e altro ancora (aste di supporto e clip vendute separatamente)
Funzioni di sicurezza per la massima tranquillità
- Indicatore di avviso di piastra calda si accende quando la piastra viene spenta ma resta ancora collegata fino a quando la piastra raggiunge la temperatura ambiente
- Il meccanismo di avvio lento impedisce gli schizzi all'avvio
- Spegnimento automatico in caso di sovratemperatura
- Cavo di alimentazione rimovibile
- Protezione trasparente opzionale per proteggere l'utente da schizzi
Struttura/capacità
- Capacità di agitazione: 20 l (H2O)
- Dimensioni piastra superiore: 140 mm (5.5 in.) di diametro
- Materiale piastra superiore: alluminio rivestito in ceramica
- Dimensioni di ingombro (Lun x Lar x A): 290 x 161 x 100 mm (11.42 x 6.34 x 3.94 in.)
- Materiale corpo: alluminio
- Display: digitale a LED (risoluzione 0.1C)
- Potenza riscaldamento: 600 W
- Carico max: 25 kg (55.1 libbre)
- Specifiche elettriche 120 V, 60 Hz / 230 V, 50/60 Hz
Accessori opzionali
- Bagno riscaldato (Cod. prod. 88880141])
- Protezione di sicurezza trasparente (Cod. prod. 88880142)
- Asta di supporto (Cod. prod. 88880143)
- C-5, supporto di serraggio (Cod. prod. 88880148)
- 3 clip a forcelle (Cod. prod. 88880149)
- Sonda termica classe A (PT100, 400 °C) (Cod. prod. 88880150)
Certificazioni: CE, cCSAus
Garanzia: 2 anni
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna:
Eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Specifica
Detergente biodegradabile | |
pH 10.8 per una soluzione al 5%, pH 10.3 per una soluzione al 2% | |
Certificato di analisi | |
5000 ml |
Liquido | |
Blu | |
1 conf. |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Detergente biodegradabile >