Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche BioLite con trattamento per colture cellulari
Le fiasche per colture cellulari Thermo Scientific™ BioLite consentono di svolgere le procedure generiche di coltura cellulare in modo più economico. Con garanzia di sterilità, apirogenicità e non citotossiche.
Marca:  Thermo Scientific™ 130189
106.24 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11830765
  • 114.00€ / pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Con una superficie trattata per colture cellulari standard, i prodotti Thermo Scientific™ BioLite rappresentano una serie limitata di contenitori per colture cellulari per una vasta gamma di tipi di cellule.
  • Con trattamento per colture cellulari
  • Sterili
  • Conformità USP Classe VI e non citotossici
  • Apirogeni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
200
Fiasca per colture cellulari
Sterile
Flat
7 ml
5
Con trattamento per colture cellulari
Class VI
Sfiato
Cell Culture-treated
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Browse exclusive prices for our academic customers
    Codice sconto: 25081
    Scade2025-12-31
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Fiasche BioLite con trattamento per colture cellulari > Vented cap; 25cm