Learn More
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Singles
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Singles are the perfect combination that results in reduced-force tip attachment and ejection with complete sealing.
Marca:  Eppendorf™ 0030010027
33.06 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15851475
  • 34.80€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ensured PCR clean, sterile, pyrogen-, ATP- and DNA-free
  • For use in pharmaceutical and food industry, molecular biology and cell technology
  • Batch number and expiration date on each blister package
  • Each production lot inspected continuously by an independent laboratory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.1 to 20 μL
Sterile
Medium gray
epT.I.P.S.™ Singles
Biopur™
100 tips, individually packed
epT.I.P.S.
Non-filtered
Natural
Autoclavable
40mm
Singles
Medium Gray