Learn More
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Singles
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Singles are the perfect combination that results in reduced-force tip attachment and ejection with complete sealing.
34.80€ - 36.29€
Specifica
Filtrato | Non-filtered |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Natural |
Autoclavabile | Autoclavable |
Modello | epT.I.P.S.™ Singles |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15851475
|
Eppendorf™
0030010027 |
0.1 to 20 μL | 100 tips, individually packed |
34.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15861475
|
Eppendorf™
0030010043 |
2 to 200 μL | 100 tips, individually packed |
36.29€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15871475
|
Eppendorf™
0030010060 |
50 to 1000 μL | 100 tips, individually packed |
34.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Ensured PCR clean, sterile, pyrogen-, ATP- and DNA-free
- For use in pharmaceutical and food industry, molecular biology and cell technology
- Batch number and expiration date on each blister package
- Each production lot inspected continuously by an independent laboratory
Specifica
Non-filtered | |
Natural | |
epT.I.P.S.™ Singles | |
Singles | |
epT.I.P.S. |
Sterile | |
Autoclavable | |
Biopur™ | |
100 tips, individually packed |