Learn More
Sartorius™ Biosart™ Monitor
Microbiological and analytical filtration units offering superior performance
Marca:  Sartorius™ 16403-47-06--ACK
339.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21897" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10679792
  • 393.00€ / pezzi 48
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The system enables the user to select the optimal hardware and consumables for their needs in quality assurance. At the heart of the system is a stainless steel manifold designed to accommodate all types of filter holder and funnels. Please note: grey filters turn black when wet. Multi-branch system for routine colony or particle counting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
White/Black
48Pack
48/Pk.
Monitor
Sterile
48Pack
48Pack
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • X48 BIOSART100 CN G/W ,45µ IND
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose