Learn More
Sartorius™ Biosart™ Monitor
Microbiological and analytical filtration units offering superior performance
254.00€ - 393.00€
Specifica
Sterilità | Sterile |
---|---|
N. per custodia | 48Pack |
N. per confezione | 48Pack |
Quantità | 48Pack |
Tipo | Monitor |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11823292
|
Sartorius™
16402-47-06----K |
Green/Dark Green | 4 bags of 12 |
254.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11832691
|
Sartorius™
16403-47-06----K |
Gray/White | 4 bags of 12 |
254.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10679792
|
Sartorius™
16403-47-06--ACK |
White/Black | 48/Pk. |
393.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11833292
|
Sartorius™
16403-47-04----K |
Gray/White | 2 layers of 24 |
254.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
The system enables the user to select the optimal hardware and consumables for their needs in quality assurance. At the heart of the system is a stainless steel manifold designed to accommodate all types of filter holder and funnels. Please note: grey filters turn black when wet. Multi-branch system for routine colony or particle counting.Specifica
Sterile | |
48Pack | |
Monitor |
48Pack | |
48Pack |