Learn More
Sartorius™ Biosart™ Monitor
Microbiological and analytical filtration units offering superior performance
Marca:  Sartorius™ 16402-47-06----K
216.74 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21897" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11823292
  • 254.00€ / pezzi 48
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The system enables the user to select the optimal hardware and consumables for their needs in quality assurance. At the heart of the system is a stainless steel manifold designed to accommodate all types of filter holder and funnels. Please note: grey filters turn black when wet. Multi-branch system for routine colony or particle counting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Green/Dark Green
48Pack
4 bags of 12
Monitor
Sterile
48Pack
48Pack