Learn More
MedChemExpress Biotin-DADOO
MedChemExpress Biotin-DADOO is a biotinylation reagent, which can be used to synthesize a biotin-estradiol conjugate (i.e., biotin-DADOO-estradiol) to develop a direct, broad range enzyme immunoassay to measure plasma estradiol concentrations.
Marca:  MedChemExpress HY-D0980
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16414697
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
50 mg
Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
138529-46-1
DMSO : 100 mg/mL (267.02 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 100 mg/mL (267.02 mM)
HBV
Biochemical Assay Reagents
Room temperature
374.5 g/mol
Biotinyl-3,6-dioxaoctanediamine ∣ EZ-Link Amine-PEO2-Biotin
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.