Learn More
MedChemExpress Biotin-DADOO
MedChemExpress Biotin-DADOO is a biotinylation reagent, which can be used to synthesize a biotin-estradiol conjugate (i.e., biotin-DADOO-estradiol) to develop a direct, broad range enzyme immunoassay to measure plasma estradiol concentrations.
dietro preventivo
Specifica
Product Type | Biochemical Assay Reagents |
---|---|
Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
Shipping Condition | Room temperature |
CAS | 138529-46-1 |
Peso molecolare | 374.5 g/mol |
Specifica
Biochemical Assay Reagents | |
Room temperature | |
374.5 g/mol | |
Biotinyl-3,6-dioxaoctanediamine ∣ EZ-Link Amine-PEO2-Biotin |
Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month | |
138529-46-1 | |
DMSO : 100 mg/mL (267.02 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 100 mg/mL (267.02 mM) | |
HBV |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.