Learn More
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, Thermo Scientific Chemicals
159.00€ - 636.00€
Identificatori chimici
CAS | 35138-22-8 |
---|---|
Formula molecolare | C16H24BF4Rh |
Molecular Weight (g/mol) | 406.08 |
Numero MDL | MFCD00075045 |
InChI Key | NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N |
Sinonimo | bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate |
PubChem CID | 5702662 |
IUPAC Name | (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;rhodium;tetrafluoroborate |
SMILES | [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10707533
|
Thermo Scientific Acros
375652500 |
250 mg | Glass bottle |
159.00€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10694653
|
Thermo Scientific Acros
375650010 |
1 g | Glass bottle |
636.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
35138-22-8 | |
406.08 | |
NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N | |
5702662 | |
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1 |
C16H24BF4Rh | |
MFCD00075045 | |
bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate | |
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;rhodium;tetrafluoroborate |
Specifica
Bis(1, 5-Cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate | |
210.0°C | |
Authentic | |
[Rh(cod)2]BF4 | |
bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate | |
NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N | |
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;rhodium;tetrafluoroborate | |
5702662 | |
Powder |
35138-22-8 | |
Red | |
C16H24BF4Rh | |
MFCD00075045 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons | |
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1 | |
406.08 | |
406.08 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Flammable solid.
May be corrosive to metals.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Keep only in original container.
Absorb spillage to prevent material damage.
GHS Signal Word: Danger
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
RUO – Research Use Only