Learn More
Bis(acetoxydimethyltin)oxide, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 11344547
Bis(acetoxydimethyltin)oxide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11344547
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 11344547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039610.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5926-79-4
Formula molecolare C8H22O5Sn2
Molecular Weight (g/mol) 435.68
Numero MDL MFCD00070453
InChI Key PTOQDQIJSRHODZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis acetoxydimethyltin oxide, 1,3-diacetoxy-1,1,3,3-tetramethyldistannoxane, bis-acetoxydimethyltin oxide, acetyloxy dimethylstannyl oxy dimethylstannyl acetate
PubChem CID 16683964
IUPAC Name [[acetyloxy(dimethyl)stannyl]oxy-dimethylstannyl] acetate
SMILES O.C[SnH2]C.C[SnH2]C.CC(O)=O.CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(acetoxydimethyltin)oxide
Punto di fusione 240°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3146
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 431.61
Forma fisica Powder
Titolo del prodotto
Bis(acetoxydimethyltin)oxide, Thermo Scientific™ >