Learn More
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, 95%, Thermo Scientific Chemicals
151.76€ - 524.61€
Identificatori chimici
CAS | 887919-35-9 |
---|---|
Formula molecolare | C32H56Cl2N2P2Pd |
Molecular Weight (g/mol) | 708.08 |
Numero MDL | MFCD09265123 |
InChI Key | DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichloride |
PubChem CID | 11714597 |
IUPAC Name | 4-ditert-butylphosphanyl-N,N-dimethylaniline;dichloropalladium |
SMILES | Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12675117
|
Thermo Scientific Acros
447890010 |
1 g | Bottiglia in vetro |
151.76€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12685117
|
Thermo Scientific Acros
447890050 |
5 g | Bottiglia in vetro |
524.61€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
887919-35-9 | |
708.08 | |
DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L | |
11714597 | |
Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C |
C32H56Cl2N2P2Pd | |
MFCD09265123 | |
bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichloride | |
4-ditert-butylphosphanyl-N,N-dimethylaniline;dichloropalladium |
Specifica
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium | |
94% min. (HPLC) | |
MFCD09265123 | |
DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L | |
4-ditert-butylphosphanyl-N,N-dimethylaniline;dichloropalladium | |
11714597 | |
95% |
887919-35-9 | |
C32H56Cl2N2P2Pd | |
bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichloride | |
Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C | |
708.08 | |
708.07 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
GHS Signal Word: Warning
- Bis¢di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine!dichloropalladium