Learn More
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0), 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10073373
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10073373
1 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10073373
Marca: Thermo Scientific Acros 363500010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53199-31-8
Formula molecolare C24H54P2Pd
Molecular Weight (g/mol) 511.06
Numero MDL MFCD03094580
InChI Key MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
PubChem CID 2734558
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Punto di fusione 258.0°C to 272.0°C
Colore Brown-Orange to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ex Pd)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name palladium;tritert-butylphosphane
Peso formulazione 511.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0440274 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number363500010,363501000
Numero di lottoA0461525 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/04/2024 Catalog Number363500010,363501000
Numero di lottoA0451176 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/03/2024 Catalog Number363500010,363501000
Numero di lottoA0440274 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/11/2023 Catalog Number363500010,363501000
Numero di lottoA0432470 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2022 Catalog Number363500010,363501000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0), 98%, Thermo Scientific Chemicals >