Learn More
Thermo Scientific™ Black 96-Well Immuno Plates
Si possono eseguire immunodosaggi quantitativi e qualitativi, quali ELISA e saggi dei legami con la possibilità di scegliere tra tre tipi di superficie.
Marca: Thermo Scientific™ 437111
Descrizione
Immunodosaggi quantitativi e qualitativi quali ELISA e analisi dei legami con le piastre per immunodosaggi nere da 96 pozzetti Thermo Scientific™, caratterizzate da una scelta di tre tipi di superfici e legami ottimali. Queste piastre riducono al minimo il background nella lettura della fluorescenza.
Caratteristiche:- La piastra di tipo SBS, adatte alle apparecchiature standard
- Disponibile con pozzetti a fondo piatto o a fondo sferico
- Omogeneità/riproducibilità del legame certificata
Scelta della superficie:
- Thermo Scientific™ PolySorp™, Microfluor™ 1, Microlite™ 1+ e Universal Binding (UB) sono per l'assorbimento di molecole idrofobiche.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ è idrofila e ideale per le analisi degli anticorpi a sandwich.
- Microfluor 2 e Microlite 2+ sono leggermente idrofile e legano un'ampia gamma di biomolecole.
Compatibile con:
Compatibile con i coperchi per piastre Thermo Scientific™ MicroWell™, nastro sigillante e membrana traspirante
Informazioni per l'ordine
la disponibilità varia in base al Paese
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Hydrophilic | |
Without Lid | |
8 x 12 | |
Adsorption | |
Microplate | |
96 | |
MaxiSorp | |
Fluorescenza | |
10 | |
Antibodies (Glycoproteins) |
Standard | |
Chemiluminescenza | |
80 Cases | |
Nero | |
Polystyrene | |
350 µl | |
Flat Bottom (F-well) | |
80 | |
None | |
F96 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.