Learn More
Thermo Scientific™ Black 96-Well Immuno Plates
Si possono eseguire immunodosaggi quantitativi e qualitativi, quali ELISA e saggi dei legami con la possibilità di scegliere tra tre tipi di superficie.
197.96€ - 667.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Metodo di rilevamento | Chemiluminescenza |
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Nero |
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10030581
![]() |
Thermo Scientific™
437111 |
MaxiSorp | 350 µl |
667.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10316191
![]() |
Thermo Scientific™
437112 |
PolySorp | 350 μL |
332.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10588885
![]() |
Thermo Scientific™
7605 |
Medium Binding | 280 µl |
211.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10324185
![]() |
Thermo Scientific™
7805 |
High Binding | 280 μL |
247.45€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10364715
![]() |
Thermo Scientific™
9502867 |
Universal Binding | 350 µl |
197.96€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
Immunodosaggi quantitativi e qualitativi quali ELISA e analisi dei legami con le piastre per immunodosaggi nere da 96 pozzetti Thermo Scientific™, caratterizzate da una scelta di tre tipi di superfici e legami ottimali. Queste piastre riducono al minimo il background nella lettura della fluorescenza.
Caratteristiche:- La piastra di tipo SBS, adatte alle apparecchiature standard
- Disponibile con pozzetti a fondo piatto o a fondo sferico
- Omogeneità/riproducibilità del legame certificata
Scelta della superficie:
- Thermo Scientific™ PolySorp™, Microfluor™ 1, Microlite™ 1+ e Universal Binding (UB) sono per l'assorbimento di molecole idrofobiche.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ è idrofila e ideale per le analisi degli anticorpi a sandwich.
- Microfluor 2 e Microlite 2+ sono leggermente idrofile e legano un'ampia gamma di biomolecole.
Compatibile con:
Compatibile con i coperchi per piastre Thermo Scientific™ MicroWell™, nastro sigillante e membrana traspirante
Informazioni per l'ordine
la disponibilità varia in base al Paese
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Standard | |
Chemiluminescenza | |
Nero | |
Polystyrene | |
Flat Bottom (F-well) | |
None |
Without Lid | |
8 x 12 | |
Microplate | |
96 | |
Fluorescenza |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.