Learn More
Thermo Scientific™ Black 96-Well Immuno Plates
Si possono eseguire immunodosaggi quantitativi e qualitativi, quali ELISA e saggi dei legami con la possibilità di scegliere tra tre tipi di superficie.
Marca: Thermo Scientific™ 437112
289.27 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.74000kg
Descrizione
Immunodosaggi quantitativi e qualitativi quali ELISA e analisi dei legami con le piastre per immunodosaggi nere da 96 pozzetti Thermo Scientific™, caratterizzate da una scelta di tre tipi di superfici e legami ottimali. Queste piastre riducono al minimo il background nella lettura della fluorescenza.
Features:
- Plate has SBS footprint — fits standard equipment
- Available with flat- or round-bottom wells
- Certified binding homogeneity/reproducibility
Choice of surface:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ and Universal Binding (UB) are for absorption of hydrophobic molecules.
- Thermo Scientific MaxiSorp is hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays.
- Microfluor 2 and Microlite 2+ are slightly hydrophilic and bind a diverse range of biomolecules.
Compatible with:
Compatible with lids for Thermo Scientific MicroWell plates, sealing tape and breathable membrane
Ordering Information:
Availability may vary by country
Specifica
Hydrophobic | |
Without Lid | |
8 x 12 | |
Adsorption | |
Microplate | |
96 | |
PolySorp | |
Fluorescence | |
10 | |
Lipids |
Standard | |
Fluorescence | |
80 Cases | |
Black | |
Polystyrene | |
350 μL | |
Round, Flat Bottom (F-well) | |
80 | |
None | |
F96 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.