Learn More
Thermo Scientific™ Black 96-Well Immuno Plates
Si possono eseguire immunodosaggi quantitativi e qualitativi, quali ELISA e saggi dei legami con la possibilità di scegliere tra tre tipi di superficie.
Marca:  Thermo Scientific™ 9502867
158.07 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.43000kg
Codice prodotto. 10364715
  • 194.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Immunodosaggi quantitativi e qualitativi quali ELISA e analisi dei legami con le piastre per immunodosaggi nere da 96 pozzetti Thermo Scientific™, caratterizzate da una scelta di tre tipi di superfici e legami ottimali. Queste piastre riducono al minimo il background nella lettura della fluorescenza.
Features:
  • Plate has SBS footprint — fits standard equipment
  • Available with flat- or round-bottom wells
  • Certified binding homogeneity/reproducibility
Choice of surface:
  • Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ and Universal Binding (UB) are for absorption of hydrophobic molecules.
  • Thermo Scientific MaxiSorp is hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays.
  • Microfluor 2 and Microlite 2+ are slightly hydrophilic and bind a diverse range of biomolecules.
Compatible with:
Compatible with lids for Thermo Scientific MicroWell plates, sealing tape and breathable membrane
Ordering Information:
Availability may vary by country
Specifica
Specifica
Hydrophobic
No
8 x 12
Adsorption
Microplate
350 μL
350 µl
Universal Binding
Fluorescenza
25
50/Cs.
Standard
Fluorescence
50 Cases
Nero
Polystyrene
96
Non-sterile
Round, Flat Bottom (F-well)
50
None
Lipids
Offerte speciali
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.