Learn More
Fisherbrand™ Black Polypropylene Screw Caps for Glass Specimen Vials
Chiusura a vite di protezione per sigillare fiale in vetro per campioni basse o alte. I tappi a vite Fisherbrand™ in polipropilene nero per fiale in vetro per campioni sono rivestiti con una lamina e sono disponibili in numerosi formati, sia alti che bassi.
Marca: Fisherbrand™ 15384789
Descrizione
- Specifically designed for use with Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Vials
- Polypropylene construction with foil lining
- Fit both tall and squat form vials
- Available in a variety of sizes to match vial specifications
- Screw neck specimen vials are suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
Specifica
Nero | |
Polipropilene con rivestimento in AFM | |
Tappo a vite | |
10 mm |