Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Amber Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask, with Certificate
Manufactured from Amber Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. Includes a polypropylene stopper, but is interchangeable with amber glass stopper. The dark flask protects against deterioration of light-sensitive liquids. Delivered with individual conformity certificate.
67.60€ - 117.00€
Specifica
Calibrazione | Calibrated To Contain |
---|---|
Materiale chiusura | Polypropylene |
Colore | Amber |
Materiale | Borosilicate Glass |
N. per custodia | 2 Piece |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15804978
|
BRAND™
937402 |
10 mL |
67.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15814978
|
BRAND™
937403 |
20 mL |
67.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15815552
|
BRAND™
937404 |
25 mL |
67.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15824978
|
BRAND™
937405 |
50 mL |
68.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15825552
|
BRAND™
937407 |
100 mL |
69.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15835552
|
BRAND™
937408 |
200 mL |
75.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15834978
|
BRAND™
937410 |
500 mL |
89.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15845552
|
BRAND™
937411 |
1000 mL |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Manufactured from Amber Borosilicate Glass.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain (TC, In.)
- The dark glass protects against deterioration of light-sensitive liquids.
- Includes polypropylene stopper, but is interchangeable with amber glass stopper.
- Batch number and certificate included. Delivered with individual conformity certificate.
Specifica
Calibrated To Contain | |
Amber | |
2 Piece |
Polypropylene | |
Borosilicate Glass | |
A |