Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Compact Burettes
Fast to dismantle and easy to clean. BRAND™ Blaubrand™ Borosilicate Glass Compact Burettes are also simple to repair because all individual components replaceable.
83.50€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 800 mm |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Include | Removable PTFE Stopcock |
Materiale del rubinetto | PTFE |
Class | Classe AS |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10397482
|
BRAND™
13916 |
25 mL |
83.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10464342
|
BRAND™
13918 |
50 mL |
83.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Includes removable PTFE stopcock
- Fast to dismantle and easy to clean.
- Simple repair - all individual components replaceable.
- Borosilicate glass construction (Boro 3.3 to DIN EN ISO 385.)
- Calibrated to deliver (TD, Ex).
- Schellbach stripe.
Specifica
800 mm | |
Removable PTFE Stopcock | |
Classe AS |
Borosilicate Glass | |
PTFE | |
DIN EN ISO 385, USP |
Titolo del prodotto
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Compact Burettes