Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Bulb Pipettes 1-Mark
Class AS, 1-Mark Bulb Pipettes offer higher measurement accuracy than graduated pipettes.
Marca:  BRAND™ 230615
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20320kg
Codice prodotto. 16307987
  • 75.50€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 28-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • AR-Glas™
  • Class 1-mark graduated
  • Includes batch certificate of conformity
Specifica
Specifica
Class AS
1-Mark Graduations
25 mL
AR-GLAS
Batch Certificate of Conformity
Bulb Pipet