Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Bulb Pipettes 1-Mark
Class AS, 1-Mark Bulb Pipettes offer higher measurement accuracy than graduated pipettes.
73.80€ - 95.55€
Specifica
Classe | Class AS |
---|---|
Materiale | AR-GLAS |
Graduation Type | 1-Mark Graduations |
Include | Batch Certificate of Conformity |
Tipo | Bulb Pipet |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16397967
|
BRAND™
230602 |
1 mL |
95.55€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16347977
|
BRAND™
230608 |
6 mL |
78.45€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16397977
|
BRAND™
230614 |
20 mL |
73.80€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16307987
|
BRAND™
230615 |
25 mL |
75.50€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- AR-Glas™
- Class 1-mark graduated
- Includes batch certificate of conformity
Specifica
Class AS | |
1-Mark Graduations | |
Bulb Pipet |
AR-GLAS | |
Batch Certificate of Conformity |