Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Borosilicate Glass Mixing Cylinders
Includes polypropylene stopper and hexagonal base. BRAND™ Blaubrand™ Class A Borosilicate Glass Mixing Cylinders are calibrated to contain the liquid inside the vessel.
54.15€ - 146.00€
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Calibrazione To Contain
Scale Color Blue
Forma Round
Tipo Graduated Mixing Cylinder
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11788138
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
32438
100 mL
104.00€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10757791
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
32462
1000 mL
129.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11828341
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
32408
10 mL
54.15€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11838341
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
32420
25 mL
57.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11848341
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
32428
50 mL
79.80€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11858341
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
32448
250 mL
109.20€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11868341
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
32454
500 mL
146.00€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate glass construction (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Includes polypropylene stopper and hexagonal base
  • Height without stopper
  • All BLAUBRAND™ cylinders are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer
  • On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate
Specifica
Specifica
Hexagonal
Blue
Graduated Mixing Cylinder
DIN EN ISO 4788
Blue Enamel Graduations
To Contain
Round
Borosilicate Glass
B
Autoclavable
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Borosilicate Glass Mixing Cylinders