Learn More
BRAND™ Microcentrifuge Tubes Without Screw Caps
In polipropilene e conformi agli standard DIN EN 285. Le provette per microcentrifuga BRAND™ senza tappi a vite sono dotate di un'area di marcatura smerigliata per l'identificazione del campione e altre annotazioni. Sono disponibili tappi a vite colorati e inserti per i tappi acquistabili separatamente.
Marca: BRAND™ 780733
119.13 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21661" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from polypropylene and complies with DIN EN 285 standards.
- Graduated.
- Frosted marking area allows for sample identification or other notations.
- Operating range: -196°C to 121°C.
- Autoclavable at 121°C (2 bar)
- Colored screw caps and cap inserts available for separate purchase.
Specifica
DIN EN 285 | |
2 ml | |
Fondo conico autoportante | |
Da –196 a 121 °C | |
Sì |
Sì | |
Polipropilene | |
Confezione da 1000 | |
Non-sterile |