Learn More
BRAND™ Microcentrifuge Tubes Without Screw Caps
In polipropilene e conformi agli standard DIN EN 285. Le provette per microcentrifuga BRAND™ senza tappi a vite sono dotate di un'area di marcatura smerigliata per l'identificazione del campione e altre annotazioni. Sono disponibili tappi a vite colorati e inserti per i tappi acquistabili separatamente.
139.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN EN 285 |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Polipropilene |
Temperature Range (Metric) | Da –196 a 121 °C |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10529701
|
BRAND™
780730 |
0.5 ml | Fondo conico autoportante |
139.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10461013
|
BRAND™
780732 |
1.5 mL | Conical bottom |
139.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10304281
|
BRAND™
780731 |
1.5 ml | Fondo conico autoportante |
139.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10354371
|
BRAND™
780734 |
2 mL | Conical bottom |
139.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10539891
|
BRAND™
780733 |
2 ml | Fondo conico autoportante |
139.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Manufactured from polypropylene and complies with DIN EN 285 standards.
- Graduated.
- Frosted marking area allows for sample identification or other notations.
- Operating range: -196°C to 121°C.
- Autoclavable at 121°C (2 bar)
- Colored screw caps and cap inserts available for separate purchase.
Specifica
DIN EN 285 | |
Polipropilene | |
Non-sterile |
Sì | |
Da –196 a 121 °C |